Tisk…
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303098-5G PC303098-1G PC303098-25G
APOSPC303098-5GEA 5790 CZK
APOSPC303098-5G APOSPC303098-1G APOSPC303098-25G
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922576
CAS číslo: 157647-02-4