Tisk…
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2,3-difluoroaniline
PC303097-5G PC303097-1G
APOSPC303097-5GEA 5820 CZK
APOSPC303097-5G APOSPC303097-1G
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
6-Chloro-2,3-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201032
CAS číslo: 1373920-77-4