Tisk…
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303096-5G PC303096-1G PC303096-25G
APOSPC303096-5GEA 910 CZK
APOSPC303096-5G APOSPC303096-1G APOSPC303096-25G
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 99%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Bod tání: 39…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368119
CAS číslo: 360576-04-1