Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303090-10G PC303090-5G PC303090-1G
APOSPC303090-10GEA 17460 CZK
APOSPC303090-10G APOSPC303090-5G APOSPC303090-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201067
CAS číslo: 1373920-72-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III