Tisk…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303089-10G PC303089-5G PC303089-1G PC303089-25G
APOSPC303089-10GEA 6650 CZK
APOSPC303089-10G APOSPC303089-5G APOSPC303089-1G APOSPC303089-25G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₀BrF
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660268
CAS číslo: 886501-82-2
UN: 3261
ADR: 8,II