Tisk…
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303087-10G PC303087-5G PC303087-1G
APOSPC303087-10GEA 20070 CZK
APOSPC303087-10G APOSPC303087-5G APOSPC303087-1G
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660269
CAS číslo: 42444-20-2