Tisk…
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303085-10G PC303085-5G PC303085-1G
APOSPC303085-10GEA 12700 CZK
APOSPC303085-10G APOSPC303085-5G APOSPC303085-1G
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Vzorec: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258686
CAS číslo: 942615-19-2