Tisk…
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethoxy-2,3-difluorobenzonitrile
PC303082-10G PC303082-5G PC303082-1G
APOSPC303082-10GEA 1210 CZK
APOSPC303082-10G APOSPC303082-5G APOSPC303082-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973770
CAS číslo: 126162-96-7