4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303080-5G
PC303080-1G
APOSPC303080-5GEA
3310
CZK
APOSPC303080-5G
APOSPC303080-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃ClF₃NO MW: 221.56 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06660261 CAS číslo: 886501-50-4 |