Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303078-5G
APOSPC303078-5GEA 2240 CZK
APOSPC303078-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213291
CAS číslo: 771583-81-4