Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303077-10G PC303077-5G PC303077-1G
APOSPC303077-10GEA 10250 CZK
APOSPC303077-10G APOSPC303077-5G APOSPC303077-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393807
CAS číslo: 1261878-30-1