Tisk…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
PC303075-10G PC303075-5G PC303075-1G
APOSPC303075-10GEA 9330 CZK
APOSPC303075-10G APOSPC303075-5G APOSPC303075-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₃
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201018
CAS číslo: 123843-56-1