Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 5790 CZK
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Bod tání: 40…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660220
CAS číslo: 886499-64-5
UN: 3261
ADR: 8 II