Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303073-10G PC303073-5G PC303073-1G
APOSPC303073-10GEA 9990 CZK
APOSPC303073-10G APOSPC303073-5G APOSPC303073-1G
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832387
CAS číslo: 1017779-71-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III