Tisk…
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303064-10G PC303064-5G PC303064-25G
APOSPC303064-10GEA 11540 CZK
APOSPC303064-10G APOSPC303064-5G APOSPC303064-25G
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258727
CAS číslo: 1017778-14-1