Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303061-5G PC303061-1G
APOSPC303061-5GEA 8900 CZK
APOSPC303061-5G APOSPC303061-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,60 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07786683
CAS číslo: 400771-41-7
UN: 2735
ADR: 8,II