Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303060-10G PC303060-5G PC303060-1G
APOSPC303060-10GEA 13490 CZK
APOSPC303060-10G APOSPC303060-5G APOSPC303060-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660309
CAS číslo: 886503-29-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III