Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303056-10G PC303056-5G PC303056-1G
APOSPC303056-10GEA 12800 CZK
APOSPC303056-10G APOSPC303056-5G APOSPC303056-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519327
CAS číslo: 361393-92-2
UN: 3265
ADR: 8,II