Tisk…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC303053-10G PC303053-5G PC303053-1G
APOSPC303053-10GEA 4960 CZK
APOSPC303053-10G APOSPC303053-5G APOSPC303053-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660240
CAS číslo: 886500-63-6
UN: 3265
ADR: 8,II