3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC303052-5G
PC303052-1G
APOSPC303052-5GEA
4370
CZK
APOSPC303052-5G
APOSPC303052-1G
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Vzorec:
C₇H₇F₂NO MW: 159.14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832386 CAS číslo: 41860-67-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |