Tisk…
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303050-10G PC303050-1G PC303050-5G
APOSPC303050-10GEA 0 CZK
APOSPC303050-10G APOSPC303050-1G APOSPC303050-5G
3-(Pentafluorothio)benzylamine
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Vzorec: C₇H₈F₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213674
CAS číslo: 771573-34-3
UN: 2735
ADR: 8,II