Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303048-10G PC303048-5G PC303048-1G
APOSPC303048-10GEA 13160 CZK
APOSPC303048-10G APOSPC303048-5G APOSPC303048-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399750
CAS číslo: 1261679-13-3