Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-methyl-5-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-methyl-5-(trifluoromethyloxy)aniline, 2-Methyl-5-trifluoromethoxyaniline
PC303047-5G PC303047-1G
APOSPC303047-5GEA 7580 CZK
APOSPC303047-5G APOSPC303047-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777196
CAS číslo: 933674-93-2