Tisk…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303044-10G PC303044-5G PC303044-1G
APOSPC303044-10GEA 13820 CZK
APOSPC303044-10G APOSPC303044-5G APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832322
CAS číslo: 1017778-93-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III