Tisk…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303043-1G PC303043-250MG
APOSPC303043-1GEA 7380 CZK
APOSPC303043-1G APOSPC303043-250MG
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832321
CAS číslo: 1017778-90-3