Tisk…
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-methoxybenzotrifluoride, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 6-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 6-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
PC303042-10G PC303042-5G PC303042-1G
APOSPC303042-10GEA 14490 CZK
APOSPC303042-10G APOSPC303042-5G APOSPC303042-1G
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09832384
CAS číslo: 133863-87-3