Tisk…
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303036-10G PC303036-5G PC303036-1G
APOSPC303036-10GEA 9990 CZK
APOSPC303036-10G APOSPC303036-5G APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₄O
MW: 287.05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201038
CAS číslo: 1373921-05-1