Tisk…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303035-10G PC303035-5G PC303035-1G
APOSPC303035-10GEA 9990 CZK
APOSPC303035-10G APOSPC303035-5G APOSPC303035-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201044
CAS číslo: 1373920-99-0