2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC303034-5G
PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA
8700
CZK
APOSPC303034-5G
APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₈H₇F₄NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22201043 CAS číslo: 1262198-05-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |