Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303030-10G PC303030-5G PC303030-1G
APOSPC303030-10GEA 17330 CZK
APOSPC303030-10G APOSPC303030-5G APOSPC303030-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇ClFNO
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832265
CAS číslo: 1017777-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III