2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Brommethyl)-1-chlor-4-(pentafluor-lambda6-sulphanyl)benzol, 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide, [3-(Bromomethyl)-4-chlorophenyl]pentafluorosulphur
PC303029-1G
PC303029-5G
APOSPC303029-1GEA
9530
CZK
APOSPC303029-1G
APOSPC303029-5G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec:
C₇H₅BrClF₅S MW: 331.53 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22988926 CAS číslo: 1431329-74-6 UN: 3265 ADR: 8 III |