Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 9990 CZK
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Bod tání: 38…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115989
CAS číslo: 62584-32-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III