Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 622 CZK
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Bod tání: 25…28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115988
CAS číslo: 62476-58-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III