Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303022-5G PC303022-1G PC303022-25G
APOSPC303022-5GEA 6390 CZK
APOSPC303022-5G APOSPC303022-1G APOSPC303022-25G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115902
CAS číslo: 886498-35-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III