Tisk…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303020-10G PC303020-5G PC303020-1G
APOSPC303020-10GEA 13160 CZK
APOSPC303020-10G APOSPC303020-5G APOSPC303020-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆Cl₂F₃N
MW: 244,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519352
CAS číslo: 1092461-13-6
UN: 2735
ADR: 8,III