Tisk…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 29760 CZK
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 220353-20-8