Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303016-10G PC303016-5G PC303016-1G PC303016-25G
APOSPC303016-10GEA 13200 CZK
APOSPC303016-10G APOSPC303016-5G APOSPC303016-1G APOSPC303016-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
MW: 169,13 g/mol
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116019
CAS číslo: 221202-34-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III