Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303015-5G PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA 18850 CZK
APOSPC303015-5G APOSPC303015-1G
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 886501-51-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II