Tisk…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-3,4-dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC303014-5G PC303014-10G PC303014-1G PC303014-25G
APOSPC303014-5GEA 5920 CZK
APOSPC303014-5G APOSPC303014-10G APOSPC303014-1G APOSPC303014-25G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrCl₂F₃
MW: 307.93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660275
CAS číslo: 886501-99-1