Tisk…
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-5GEA 8440 CZK
APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
2,3,5-Trifluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Bod varu: 73 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236314
CAS číslo: 244022-72-8
UN: 2735
ADR: 8,III