6-Chloro-2,3-difluoroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303011-5G
PC303011-1G
APOSPC303011-5GEA
5460
CZK
APOSPC303011-5G
APOSPC303011-1G
6-Chloro-2,3-difluoroanisole 97%
6-Chloro-2,3-difluoroanisole
Vzorec:
C₇H₅ClF₂O MW: 178.57 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22201078 CAS číslo: 1373921-04-0 |