Tisk…
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303008-10G PC303008-5G PC303008-1G
APOSPC303008-10GEA 7440 CZK
APOSPC303008-10G APOSPC303008-5G APOSPC303008-1G
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201051
CAS číslo: 1373920-86-5