Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303005-1G PC303005-5G PC303005-10G
APOSPC303005-1GEA 5130 CZK
APOSPC303005-1G APOSPC303005-5G APOSPC303005-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519339
CAS číslo: 1092460-92-8