Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303003-10G PC303003-5G PC303003-1G
APOSPC303003-10GEA 9590 CZK
APOSPC303003-10G APOSPC303003-5G APOSPC303003-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.11 g/mol
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519333
CAS číslo: 1092460-83-7