Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 7050 CZK
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519331
CAS číslo: 1092460-81-5