Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302999-10G PC302999-5G PC302999-1G
APOSPC302999-10GEA 15940 CZK
APOSPC302999-10G APOSPC302999-5G APOSPC302999-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519353
CAS číslo: 1092461-15-8