Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302997-5G PC302997-1G
APOSPC302997-5GEA 30780 CZK
APOSPC302997-5G APOSPC302997-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398451
CAS číslo: 647855-22-9