Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302992-1G PC302992-5G
APOSPC302992-1GEA 11970 CZK
APOSPC302992-1G APOSPC302992-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660258
CAS číslo: 886501-32-2