4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302989-1G
PC302989-250MG
APOSPC302989-1GEA
4570
CZK
APOSPC302989-1G
APOSPC302989-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃F₄NO MW: 205,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19687191 CAS číslo: 1323966-32-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |