Tisk…
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302987-10G PC302987-5G PC302987-1G
APOSPC302987-10GEA 9330 CZK
APOSPC302987-10G APOSPC302987-5G APOSPC302987-1G
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13196591
CAS číslo: 186191-34-4